Print…
Pinças para juntas cónicas com esmerilado normalizado
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 18.2 EUR
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Pinças para juntas cónicas com esmerilado normalizado
Pinças /Clamps Pinças para juntas NS
Aço níquel-cromo. Para conexões de juntas de aterramento cônicas.
  • Montagem e desmontagem fácil e rápida
  • Muito boa resistência térmica, boa resistência química
Informações de encomenda: Estão disponíveis parafusos de fixação opcionais.