Print…
Pinças, universais
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 17.2 EUR
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Pinças, universais
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
As garras das pinças têm insertos em cortiça para proteger os materiais em que a pinça é utilizada.
  • Sem noz para fixação
  • Com parafusos com pega para uma fixação rápida e fácil