Print…
VWR®, Clamps
Fornecedor: VWR Collection
241-0013EA 317 EUR
241-0013 241-0020
VWR®, Clamps
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De liga de alumínio Laboral.
  • Maxilas redondas, revestidas a vinil, para proteger os artigos em que a pinça é utilizada
  • Com um parafuso serrilhado fácil de enroscar para fixação