Print…
Pinças, três garras
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 11 EUR
241-7431 241-7432 241-7433
Pinças, três garras
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Zinco fundido sob pressão, revestido a pó.
  • As garras das pinças estão cobertas com um revestimento de plástico para proteger os artigos em que a pinça é utilizada
  • Sem noz para fixar ao suporte
  • Com parafusos de orelhas para fixação rápida e fácil