Print…
Agrafos VWR®
Fornecedor: VWR Collection
241-0023EA 127 EUR
241-0023 241-0037
Agrafos VWR®
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Aço inoxidável. Grampos robustos e fáceis de usar.
  • Maxilas individualmente ajustáveis; altura das maxilas: 16 e 25 mm
  • Com dois parafusos serrilhados, fáceis de enroscar, para ajuste independente de cada uma das maxilas móveis