Print…
Pinças
Fornecedor: BOCHEM
5461 5462 5463
241-7188EA 21.8 EUR
241-7188 241-7189 241-7190
Pinças
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Ferro fundido maleável, cromado.
  • As maxilas possuem encaixes de cortiça para proteger os artigos em que a pinça é utilizada
  • Sem noz para fixar ao suporte
  • Com parafusos de orelhas para fixação rápida e fácil
DIN 12894
Certificações: DIN 12894