Print…
Pinças
Fornecedor: BOCHEM
5404 5450 5451 5403 5401 5402 5452
241-0400EA 57 EUR
241-0400 241-0401 241-0402 241-1112 241-1110 241-1111 241-0403
Pinças
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De aço inoxidável.
  • As maxilas estão cobertas com uma camada de cortiça para proteger os artigos em que a pinça é utilizada
  • Sem noz para fixar ao suporte
  • Com parafusos de orelhas para aperto rápido e fácil
DIN 12894
Certificações: DIN 12894