Print…
VWR®, Tampas de protecção para as garras de pinças
Fornecedor: VWR Collection
241-0152EA 53.3 EUR
241-0152 241-0153
VWR®, Tampas de protecção para as garras de pinças
Capas de proteção
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Boa estabilidade térmica e química
  • Encaixam correcta e facilmente nas maxilas de pinças
  • Protegem os artigos em que a pinça é utilizada
Indicadas para pinças VWR® com garras.