Print…
Acessórios para Capas de Proteção VWR® para Mordentes de Grampo
Fornecedor: VWR Collection
241-0149EA 21.5 EUR
241-0149 241-0150 241-0151
Acessórios para Capas de Proteção VWR® para Mordentes de Grampo
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Good chemical and thermal stability
  • Fits snugly but easily over the clamp jaws
  • Protects clamped items
Indicadas para pinças VWR® com maxilas arredondadas.