Print…
Pinças para buretas
Fornecedor: KARTELL
139 140
241-2020EA 29.4 EUR
241-2020 241-2021
Pinças para buretas
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
PP, branco, robusto. Para fixação rápida e segura de buretas.
  • As pinças ajustam-se a buretas de 8 - 14 mm Ø
  • As pinças possuem inserções em borracha e molas em aço inoxidável
  • Sem obstrução da escala da bureta