Print…
Raspadores de células Falcon®
Fornecedor: Corning
353085 353086 353087 353089
734-0385EA 230.4 EUR
734-0385 734-0386 734-0387 734-1111
Raspadores de células Falcon®
Raspadores de células
Pega de PS, lâmina de TPE. Concebidos para fornecer a máxima acessibilidade às superfícies de crescimento de uma variedade de recipientes de cultura.
  • A pega de PS com reforço em cruz proporciona uma maior rigidez, garantindo um melhor controlo durante a raspagem das células
  • A lâmina de TPE, extremamente flexível, oscila de modo a possibilitar vários ângulos para a remoção das células de toda a superfície de crescimento
Informações de encomenda: Supplied individually wrapped in peel-open packages.