Print…
Cartuchos para extração em fase sólida, LiChrolut®
Fornecedor: Merck
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 246 EUR
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Cartuchos para extração em fase sólida, LiChrolut®
Cromatografia, Colunas
Os cartuchos para extração em fase sólida (SPE) LiChrolut® e respetivos acessórios são fabricados de acordo com os mais elevados padrões. Todos os cartuchos para SPE apresentados abaixo são feitos de polipropileno, exceto quando haja indicação em contrário. São compatíveis com todos os instrumentos e robôs de SPE automatizada. Controlo rigoroso de três critérios importantes.
  • Reprodutibilidade de lote para lote - a capacidade de cada absorvente é testada relativamente a compostos polares e não polares
  • Eliminação de partículas: os absorventes têm uma distribuição estreita do tamanho das partículas, praticamente sem partículas
  • Contaminação: são utilizados absorventes e tubos de elevada pureza, pré-lavados antes de serem embalados, para garantir que são isentos de contaminação
EN - para extração não polar numa fase polimérica
SCX - para extração de permuta catiónica
TSC - para análise de modo misto de analitos neutros e catiónicos
* Para análise ultra vestigial