Print…
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Fornecedor: VWR Chemicals
332493FEA 43.3 EUR
332493F 332497J
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Transportadores Porta-garrafas
Estes recipientes contêm derrames de produtos químicos e, sendo transparentes, possibilitam a verificação do estado e do conteúdo do recipiente interior, sem que seja necessário abri-los. Os suportes Safepak® foram concebidos para utilização com frascos Safebreak e de vidro da marca BDH.
HDPE.
  • Contêm eventuais derrames dos frascos
  • Para armazenamento e transporte seguros de produtos químicos
  • Boa resistência térmica