Print…
VWR®, Craveira digital
Fornecedor: VWR Collection
819-0012EA 147 EUR
819-0012 819-0013
VWR®, Craveira digital
Craveiras
Feito de aço inoxidável. A duração da bateria é de cerca de 10000 horas.
  • Leituras mais rápidas graças ao corpo ergonómico e ao cursor movimentado pelo polegar
  • Display de leitura fácil com dígitos grandes
  • Aço resistente à humidade e ao pó
Funções: o botão Zero repõe instantaneamente a zero as maxilas fechadas ou qualquer ponto de referência. O zero flutuante também pode ser definido numa medição intermédia para leitura dos 'resultados da diferença' sem recurso a cálculos.
Peso: 255 g.
Fornecimento: Um certificado com nº de série é fornecido porMais informação do produto