Print…
Buretas automáticas, Pellet, sem torneira intermédia, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
22521 22522 22523
BRAA22521EA 316 EUR
BRAA22521 BRAA22522 BRAA22523
Buretas automáticas, Pellet, sem torneira intermédia, Schellbach, BLAUBRAND®
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS, marcação DE-M.
  • Calibradas para esvaziamento "Ex"
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Zero automático, torneira com válvula de agulha com macho de PTFE, sem torneira intermédia
DIN EN ISO 385
Certificações: DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: Informações de encomenda: fornecidas com certificado de lote. Também estão disponíveis a pedido buretas com certificado individual, certificado individual USP ou certificado de calibração DAkkS.