Print…
Buretas, padrão de pellets, torneiras laterais e intermédias, Schellbach
Fornecedor: HIRSCHMANN
354016060 354017060 354017560 354037060 354037560
612-4097EA 281 EUR
612-4097 612-4098 612-4099 612-4101 612-4103
Buretas, padrão de pellets, torneiras laterais e intermédias, Schellbach
Buretas
DURAN®, classe AS.
  • Calibradas para escoamento "Ex", conformidade certificada, com data do lote inscrita
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores, graduações a azul
  • Zero automático, macho de vidro e com torneira intermédia
DIN EN ISO 385
Certificações: DIN EN ISO 385