Print…
Buretas automáticas, Dr. Schilling, Schellbach
Fornecedor: HIRSCHMANN
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 89.6 EUR
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Buretas automáticas, Dr. Schilling, Schellbach
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, tubo de silicone, encaixe em PVC, frasco em PE e fundo em PP.
  • Escala Schellbach, graduações a azul
  • Zero automático, frasco flexível assegura um enchimento rápido, e o parafuso micrométrico assegura uma titulação precisa
Com frasco: 500 ml para 5 e 10 ml, e 1000 ml para 15, 25 e 50 ml.