Print…
Buretas, torneira lateral, Schellbach
Fornecedor: HIRSCHMANN
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 83.9 EUR
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Buretas, torneira lateral, Schellbach
Buretas
DURAN®, vidro borosilicato, classe AS.
  • Calibradas para escoamento "Ex", conformidade certificada, com data do lote inscrita
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Graduações a azul
Comprimento da escala: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificações: DIN EN ISO 385