Print…
Buretas, torneira lateral, Schellbach, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 107 EUR
612-9964 612-9965 612-9966
Buretas, torneira lateral, Schellbach, SILBERBRAND
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe B.
  • Calibradas para escoamento "Ex"
  • Escala Schellbach, marcas pequenas nas graduações maiores
Comprimento: 800 mm
Length: 800 mm
Certificações: DIN EN ISO 385