Print…
Baldes, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
7012-0080 7012-0110 7012-0140
NALG70120080EA 64.6 EUR
NALG70120080 216-0094 216-0095
Baldes, Nalgene®
Baldes
De PP branco.
  • Graduado
  • Resistência térmica e resistência química muito boas
  • Autoclavável
Balde multi-usos universal, sem bico. Com pega de transporte revestida a plástico.