Print…
Baldes
Fornecedor: KARTELL
905 906 907
216-1610EA 16.2 EUR
216-1610 216-1611 216-1612
Baldes
Baldes
LDPE, branco.
  • Boa resistência química e térmica
  • Escala graduada em intervalos de 1 litro
  • Com bico
Para aplicações laboratoriais e industriais. Com suporte de aço e pega de plástico.