Print…
Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F132050001 F132050002
119-0200EA 205 EUR
119-0200 119-0201
Biohazard incinerator cartons, SP Bel-Art
Caixas Caixas para Eliminação de Resíduos
De cartão ondulado.
  • A tampa, bem justa, dispõe de uma aleta através da qual se insere os resíduos
  • Quando a caixa de cartão está cheia, a tampa de segurança interna fecha-se automaticamente e a unidade fica assim pronta para incineração
Caixa de cartão com saco integrado, de HDPE, para materiais de risco biológico.
Fornecimento: fornecido desmontado. Montagem em poucos segundos.