Print…
Caixas de armazenamento e dispensação
Fornecedor: Brand
131900 131902
216-2847EA 336 EUR
216-2847 216-2848
Caixas de armazenamento e dispensação
Caixas Caixas Dispensadoras
De PMMA, paredes laterais brancas, parte frontal transparente.
  • Facilidade no carregamento de amostras, pelo topo, e dispensação prática através da aleta frontal
  • A parte frontal transparente permite verificar facilmente o conteúdo
  • A tampa e a aleta frontal limitam as infiltrações de pó e de outras partículas
Ideal para armazenamento e dispensação de uma grande variedade de peças pequenas, como pontas de pipeta, recipientes de reacção, seringas descartáveis, cânulas, etc.