Print…
VWR®, Caixas para estilhaços de vidro
Fornecedor: VWR Collection
119-0036EA 137 EUR
119-0036 119-0037
VWR®, Caixas para estilhaços de vidro
Caixas Caixas para Eliminação de Resíduos
De cartão ondulado com bolsa de PE, com 50 µm de espessura.
  • Completamente plana quando dobrada, para economizar espaço de armazenamento
  • Asa integrada na tampa, para facilitar a inserção
  • A tampa de segurança interior fecha-se, para eliminação segura do recipiente
Ideal para recolha, transporte e remoção de estilhaços de vidro do laboratório. Constituída por uma caixa robusta de cartão ondulado forte, e uma bolsa interior de PE, que impede a possível fuga de fluidos presentes nos estilhaços de vidro.
Does not qualify as a DOT container.