Print…
Caixa criogénica para armazenamento, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5050-0001 5050-0169
479-3321EA 42.4 EUR
479-3321 479-2505
Caixa criogénica para armazenamento, Nalgene®
Caixas Caixas de criotubos
De PC, branca.
  • Adequado para congelador mecânico ou armazenamento de azoto líquido em fase de vapor
  • Tipo de frasco: tubos Cryobank
Caixa com tampa transparente para o armazenamento de frascos, sacos e tubos de vários tamanhos em áreas de armazenamento, refrigeradores e congeladores mecânicos (−196 a +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.