Print…
Caixas criogénicas coloridas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
867013-0240 867013-0241 867013-0242 867013-0243 867013-0244 867013-0245
479-0057EA 44.1 EUR
479-0057 479-0058 479-0059 479-0060 479-0061 479-0062
Caixas criogénicas coloridas, Nalgene®
Caixas Caixas de criotubos
De PC, autoclaváveis.
Para armazenamento de criotubos de −196 a +121 °C. As cores coincidem com os codificadores coloridos dos criotubos.
A tampa transparente com grelha facilita a visualização do conteúdo.
Conjunto: sortido de 4 caixas de cada cor (vermelho, amarelo, verde, azul, cinzento e branco)