Print…
Caixas criogénicas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 58.8 EUR
525-0050 525-0051 479-0012
Caixas criogénicas, Nalgene®
Caixas Caixas de criotubos
De PC, com almofada interior em espuma.
  • Permite a inscrição com marcadores criogénicos
  • Autoclaváveis
Para armazenamento de criotubos de −150 a +121 °C (não na fase líquida do azoto líquido).
A tampa transparente com grelha impressa permite visualizar o conteúdo e está trancada para evitar o desalinhamento.