Print…
Recipientes de congelação, Mr. Frosty, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Recipientes de congelação, Mr. Frosty, Nalgene®
Caixas Refrigeradores de bancada
Recipiente de PC com tampa de HDPE azul, suporte para tubos de HDPE branco e almofada interior em espuma.
  • Segura 12 a 18 tubos, e uma tampa de tampo de parafuso fixa amostras no interior em caso de pontas acidentais de recipiente
  • Sem contacto com o álcool: sem absorção, sem remoção de etiquetas e sem comprometimento da impressão manual de tubos
Assegura a taxa de arrefecimento crítica e repetível de 1 °C/minuto, necessária para a criopreservação e recuperação celular. De preço acessível, fácil de usar, só necessita de álcool isopropílico e de um congelador mecânico. Rotulado com instruções gráficas passo-a-passo.
Para 12 tubos criogênicos de 3,6; 4,5 ou 5,0 ml ou 18 tubos criogênicos 1,0; 1,2; 1,5 ou 2,0 ml.
Os recipientes podem ser empilhados e, se estiverem cheios de álcool, podem ser guardados à temperatura ambiente, o que permite poupar espaço no congelador.
Diâmetro: 117 mm.
Tamanho da tampa: 120 mm.