Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 3.1 EUR
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
PP, translúcidos, com tampa roscada PP.
  • Boa resistência química e ao calor
  • Cumpre os regulamentos da FDA
Frasco robusto e graduado com um fecho à prova de fugas. Gargalo largo para facilitar o enchimento e esvaziamento de líquidos e pós.
DIN 13316 and 168
Certificações: DIN 13316 e DIN 168