Print…
Frascos, boca larga, com tampa roscada, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
BWP0250PGRAD BWP0500PGRAD BWP1000PGRAD BWP0060PGRAD
215-0555EA 98.3 EUR
215-0555 215-0557 215-0559 215-0092
Frascos, boca larga, com tampa roscada, Azlon®
Frascos Frascos de Plástico
PP, muito claros, com tampa de rosca em PP.
  • À prova de fugas, design sem costuras
  • Graduações nitídas e incolores em ml e em fl.oz
  • Com zona de impressão grande e branca para uma rotulagem simples
  • Autoclaváveis a 121 °C
  • Contorno interno suave para dispensação eficiente e maior facilidade de limpeza
Ideais tanto para líquidos como para sólidos, perfeito para amostragem microbiológica.
When autoclaving bottles always ensure the caps are completely loosened or removed to prevent accidental implosion.