Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2100-0004 2100-0008 2100-0016 2100-0032
215-7101EA 88.8 EUR
215-7101 215-7102 215-7103 215-7104
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
FEP, translúcido, com tampa de rosca em ETFE.
  • Máxima resistência química
  • Resistentes a temperaturas de −105 a +150 °C, à prova de fugas
  • Autoclaváveis
Os frascos caracterizam-se pela elevada resistência química e resistência à corrosão. Adequados para aplicações a temperaturas baixas e elevadas, análises vestigiais e para muitos tipos de trabalho com solventes orgânicos.