Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 18.9 EUR
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP, ou de PPCO, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • De HDPE: boa resistência química, resistentes ao calor até 120 °C
  • De PPCO: excelente resistência química, resistentes ao calor até 121 °C, autoclaváveis
  • Abertura extralarga
Frascos multiusos de grande volume para uma vasta gama de utilizações. Não são à prova de derrames.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. This bottle is not liquid leakproof. Bottle and carton are readily recyclable in most communities as they are manufactured from non-toxic materials.
Fornecimento: Includes 100 mm polypropylene screw caps.