Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 65.1 EUR
215-7244 215-7245 215-7246
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De polimetilpenteno (PMP), claro, com tampa roscada de PP.
  • Nível elevado de resistência química
  • Termicamente resistentes e +145 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Para uso geral no laboratório e para colheita de amostras. Abertura larga para rápido enchimento e dispensação de pós, produtos pastosos e líquidos.