Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada para amostras ambientais, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 59.9 EUR
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Frascos, de boca larga, com tampa roscada para amostras ambientais, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcido com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor de –100 a +120 °C
  • A prova de fugas
Frascos descartáveis, inquebráveis e económicos, para colheita, transporte e armazenamento de amostras em segurança. Adequados para o armazenamento a longo prazo, sem exposição a radiação UV directa.