Print…
Frascos, de boca larga, quadrados, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 33.2 EUR
215-7372 215-7382
Frascos, de boca larga, quadrados, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De HDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP, ou de PPCO, translúcidos com tampa roscada de PP.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids
  • PPCO: Very good chemical resistance, heat resistant up to 121 °C, autoclavable
  • Extra wide opening
Frascos multiusos de grande volume para uma vasta gama de aplicações. Economizadores de espaço, com convenientes pegas integrais.