Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 14.3 EUR
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De PPCO, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até +121 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Para uso geral no laboratório e para colheita de amostras. Abertura larga para rápido enchimento e dispensação de pós, produtos pastosos e líquidos.