Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 13.7 EUR
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Frascos, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
De LDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até 80 °C
  • À prova de fugas, sendo, deste modo, indicados para uso com líquidos
  • Flexíveis, com excelente resistência ao impacto
Para uso geral no laboratório e para colheita de amostras. A abertura larga permite o rápido enchimento e dispensação de pós, produtos pastosos e líquidos.