Print…
VWR®, Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
215-5680EA 81.5 EUR
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
De LDPE.
  • De cor castanha para proteger as substâncias sensíveis à luz
  • À prova de fugas, resistentes e versáteis
Para a colheita, armazenamento e transporte de amostras. Ideais para líquidos, produtos pastosos e material granulado. A boca larga facilita o enchimento e a limpeza.