Print…
Esguichos, de boca larga, Unitary ™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 53.3 EUR
215-8131 215-8132
Esguichos, de boca larga, Unitary ™, Nalgene®
Frascos Esguichos
Frasco e tubo de saída feitos de HDPE vermelho, com tampa roscada de PP vermelho.
  • De boca larga, para um enchimento rápido e seguro, antigotejamento
  • Inteiriços, sem risco de contaminação ou de fugas no tubo de saída
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até 80 °C