Print…
Esguichos de segurança VITsafe™, de boca estreita, com nome impresso
Fornecedor: VITLAB
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 10.9 EUR
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Esguichos de segurança VITsafe™, de boca estreita, com nome impresso
Frascos Esguichos
De LDPE, com união roscada VENT CAP.
  • Descrição do conteúdo codificada com cores, com símbolos e descrições dos perigos conforme o regulamento sobre substâncias perigosas
  • Boa resistência química
  • Boa resistência térmica
A união VENT CAP funciona com base no princípio de permeabilidade ao gás/vapor. A tampa roscada evita a acumulação de pressão do vapor sobre o conteúdo. Isto evita o risco de gotejamento ou fuga de solvente.
Atenção: Note: Washbottle 'Hexan' is not suitable for n-Hexane.