Print…
Esguichos, ventilados, com zona de rotulagem, DRIPLOK®, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
WGW001VTML WGW020VTML WGW002VTML WGW004VTML
215-3151EA 87.4 EUR
215-3151 215-3279 215-3278 215-3777
Esguichos, ventilados, com zona de rotulagem, DRIPLOK®, Azlon®
Frascos Esguichos
LDPE, translúcido com tampa spray em PP.
  • Boca larga para fácil enchimento
  • Fornecidos com rótulos adesivos de perigo
Do-it-yourself DripLok® wash bottles with blank write-on panel.
Certificações: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Informações de encomenda: Versão com sortido de cores com uma tampa de cada cor: laranja, azul, verde, amarelo e vermelho.