Print…
Esguichos de segurança, de boca larga, com nome impresso
Fornecedor: VITLAB
133381 135181 135281 135381
215-6764EA 123 EUR
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Esguichos de segurança, de boca larga, com nome impresso
Frascos Esguichos
De LDPE, translúcidos, com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até 80 °C (até 90 °C por períodos curtos)
Inscrição colorida do conteúdo em alemão, inglês e francês.