Print…
Esguichos, de boca larga, Unitary ™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 31.1 EUR
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Esguichos, de boca larga, Unitary ™, Nalgene®
Frascos Esguichos
LDPE, translúcido, com tampa roscada de PP.
  • De boca larga para um enchimento rápido e seguro, à prova de fugas
  • Inteiriços, sem risco de contaminação ou de fugas no tubo de saída. A ponta de saída pode ser cortada para aumentar a taxa de fluxo
  • Boa resistência química, resistentes ao calor até 80 °C