Print…
Esguichos, de boca estreita, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2403-0125 2403-0250 2403-0500 2403-1000
215-8121EA 133 EUR
215-8121 215-8122 215-8123 215-8124
Esguichos, de boca estreita, Nalgene®
Frascos Esguichos
De FEP/PTFE, com tampa pulverizadora de ETFE.
  • Resistência química excelente
  • Resistentes ao calor até +205 °C, autoclaváveis
  • À prova de fugas
Com excelente resistência química e permeabilidade reduzida. Ideais para os trabalhos de análise vestigial isenta de contaminação. Isentos de ftalatos. A ponta pode ser cortada para aumentar a taxa de fluxo.