Print…
Frascos rotativos para cultura de células, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
217726856 217728651
391-0670EA 278 EUR
391-0670 391-0672
Frascos rotativos para cultura de células, DURAN®
Frascos Frascos Roller
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with DIN thread (GL 45).
Fornecido com tampa rosca e anel corta-gotas em PP azul.