Print…
Frascos, boca larga, com tampa esmerilada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 15.2 EUR
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Frascos, boca larga, com tampa esmerilada, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and glass stopper.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para aplicações que não requerem exposição a cargas térmicas elevadas
  • Estável e resistente
Disponível em vidro transparente ou âmbar para proteger substâncias sensíveis à luz.
Certificações: DIN 12039