Print…
Garrafas, gargalo estreito, com rolhas esmeriladas standard
Fornecedor: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 19.2 EUR
215-1750 215-1753 215-1760 215-1763
Garrafas, gargalo estreito, com rolhas esmeriladas standard
Frascos Frascos de Vidro
Soda-lime glass, clear or amber, with standard ground joint and glass stopper.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para uso em aplicações sem cargas térmicas elevadas
  • Rolhas de vidro sólidas e substituíveis
De cor castanha, para proteger os materiais sensíveis à luz.
DIN 12036, ISO 4796
Certificações: DIN 12036 e ISO 4796