Print…
Frascos, boca estreita, com tampa esmerilada, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
231652408 231653601 231654409 231655405 231681706 231682402 231683604 231684403 231685408
215-1482EA 11.2 EUR
215-1482 215-1282 215-1016 215-1483 215-1484 215-1021 215-1020 215-1735 215-1485
Frascos, boca estreita, com tampa esmerilada, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and glass stopper.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para aplicações que não requerem exposição a cargas térmicas elevadas
  • Estável e resistente
Disponível em vidro transparente ou âmbar para proteger substâncias sensíveis à luz.
Certificações: DIN 12036, ISO 4796