Print…
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fornecedor: Corning
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 0 EUR
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Frascos Frascos de Plástico
HDPE translúcido, com tampa roscada de LDPE.
  • Square cross section bottles saves on storage space
  • Bottles are available capped (assembled) or uncapped (unassembled)
Uma gama de frascos quadrados, de boca estreita. Ideais para o uso em laboratórios, produção ou no terreno, para armazenamento de líquidos, produtos sólidos e pós.