Print…
Frascos, de boca estreita, com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
3171 3191 3231 3241 3251 3261
KART3171EA 2.7 EUR
KART3171 215-1358 215-1359 215-1360 215-1361 215-1362
Frascos, de boca estreita, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
PE, grey.
  • Vedante duplo com tampão de encaixe que garante uma vedação à prova de fugas
  • Tampa ergonómica
  • Os frascos opacos são ideais para o armazenamento de materiais fotossensíveis
Os frascos com terminação inclinada, para reduzir os depósitos de resíduos, têm pontos de marcação no frasco e nas tampas, para garantir uma vedação inviolável.